Learn More
BINDER™ Serie KBWF - Camere di crescita, con luce e umidità
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
247L
700L
Dimensioni (L x P x A):
945 x 850 x 1465 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 0 °C fino a 70 °C
- Intervallo di temperatura con luce: da 10 °C fino a 60 °C
- Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino all'80 % u.r.
- 2 cassetti con illuminazione a posizionamento variabile dotati di 5 tubi fluorescenti ciascuno
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
- Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
- Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
- Visualizzazione su monitor a colori LCD
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Riscaldamento sportello
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 45 kg |
| Descrizione | KBWF720-230V, standard, Serie KBWF - Camere di crescita con luce e umidità, 700 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 700L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | Patented Lighting System |
| Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| N. di ripiani | 3 |
| Tipo di spina | CEE |
| Umidità relativa | 10 to 80% r.F. |
| Temperature Range (Metric) | da 0°C a 70°C |
| Vedi altri risultati |