Learn More
BINDER™ Serie KBF Camere climatiche per test di stabilità Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
102L
247 L
700L
1020 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
- Intervallo di temperatura: da -10 °C fino a 100 °C
- Intervallo di umidità ampliato: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
- Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
- Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
- Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
- 1 griglia inseribile in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Riscaldamento sportello
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 3.6 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 66.1 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Descrizione | KBF115-230V, standard, Serie KBF - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità, 102 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 102L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | Nessuna illuminazione |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| N. di ripiani | 2 std./5 max. |
| Tipo di spina | CEE |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur