Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
53 L
102 L
163 L
Dimensioni (L x P x A):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Förpackningsstorlek
Pezzo
Beskrivning
- Intervallo di temperatura: da 4 °C fino a 100 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Raffreddamento elettrico con modulo Peltier
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Visualizzazione su monitor LCD
- Inserimento tramite pulsante con manopola
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Impilabile
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Registrazione interna dei dati rilevati e interfaccia USB
Specifikationer
Specifikationer
| Capacità (sistema imperiale) | 1.9 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 33.1 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 15 kg |
| Descrizione | KT053-230V, standard, Serie KT - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 53 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Tecnologia sensore CO2 | No Sensor |
| Convection Type | APT.Line Preheating Chamber Technology |
| Lighting | Nessuna illuminazione |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering