Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7227212 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
102 L
163 L
Dimensioni (L x P x A):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15649115
Marca: BINDER™ 90200311
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La serie KT convince per l'abbinamento tra prestazioni soddisfacenti, efficienza e compatibilità ambientale impressionanti. L'incubatore KT è moderno nell'applicazione e delicato sui campioni.
  • Intervallo di temperatura: da 4 °C fino a 100 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Raffreddamento elettrico con modulo Peltier
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Visualizzazione su monitor LCD
  • Inserimento tramite pulsante con manopola
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Impilabile
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Registrazione interna dei dati rilevati e interfaccia USB
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.9 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 33.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 15 kg
Descrizione KT053-230V, standard, Serie KT - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 53 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 No Sensor
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 2
Controllo dell'ossigeno None
Tipo di spina NEMA 5-20P
Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura 4°C boven kamertemperatuur tot 100°C
Tipo Refrigerated Incubator
Display LCD Screen
Modello KT053-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 334 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 680 x 695 x 635 mm
Larghezza (sistema imperiale) 26 in.
Larghezza (sistema metrico) 660 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 635 mm
Altezza (sistema metrico) interno 400 mm
Depth (Metric) Interior 334 mm
Peso (sistema metrico) 63 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Tensione 200 V
Wattage 0,4 kW
Amperaggio 1,8 A
Frequenza 50/60 Hz