Learn More
BINDER™ Serie LIT MK - Camere per test di batterie con attrezzatura di sicurezza per rapidi cambi di temperatura
Le camere LIT MK sono perfette per prove di fatica, prestazioni e invecchiamento nel controllo qualità o nella produzione di batterie. A garanzia della massima sicurezza, tutte le camere sono dotate di un dispositivo di rilevamento e di spegnimento degli incendi.
79875.00€ - 92475.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | Touchscreen |
---|---|
Uscite dati | Ethernet, USB |
Materiale camera | Stainless Steel |
Tecnologia a convezione | APT.line™ preheating chamber |
Lighting | LED |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Dissipazione di calore | Heating Rate | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Dissipazione di calore | Heating Rate | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17189124
|
BINDER™
9020-0402 |
228 L | 1439 x 1040 x 1929 mm | 3000 W (at 25°C) | 5 K |
79875.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17199124
|
BINDER™
9020-0403 |
734 L | 1898 x 1186 x 2221 mm | 3600 W (at 25°C) | 4 K |
92475.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Vantaggi
- Sicurezza garantita grazie a una gamma completa di misure di protezione
- Condizioni climatiche omogenee grazie alla camera di preriscaldamento APT.line™
- Programmazione e rilevamento dei dati completi
- Buona visuale sui campioni grazie a un’ampia finestra di controllo riscaldata
Caratteristiche importanti
- Intervallo di temperatura: da -40 °C a +110 °C
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente di classe 2 con temperatura impostata di +120 °C
- Serranda di sovrapressione reversibile in acciaio inox, montata sull’apparecchio in posizione centrale superiore
- Dispositivo di chiusura sportello ampliato con fermi rafforzati
- Monitoraggio dei valori di CO, H2, O2 e della temperatura nell’atmosfera del vano di prova
- Dispositivo di intertizzazione
- Dispositivo di spegnimento degli incendi a CO2
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Protezione anticondensa programmabile per i campioni
- Finestra di controllo riscaldata con illuminazione LED del vano interno
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Foro di accesso con tappo in silicone (modello 240) 50 mm, a sinistra
- 2 fori di accesso con tappo in silicone (modello 720) 80 mm, a sinistra e a destra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile di classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia computer: Ethernet
- Presa 230 V sull'elemento di comando laterale a destra
- 1 griglia inseribile in acciaio inox, a posizionamento libero
- Fluido refrigerante senza CFC R-452A
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
- TÜV SÜD certifica che le camere per test di batterie LIT MK 240 e LIT MK 720 sono idonee per la classe di pericolosità EUCAR livello 6
Attrezzatura opzionale
- Dispositivo elettromeccanico di chiusura sportello
- Fori di accesso supplementari di diversa grandezza e ubicazione
- Multi Management Software APT-COM - gestione, registrazione e documentazione dei parametri dell’apparecchio
- Servizi - ampia gamma di prestazioni di assistenza tecnica a garanzia di un corretto funzionamento dell’apparecchio
Specifica
Touchscreen | |
Stainless Steel | |
LED | |
-40°C to +110°C | |
Single door | |
1 | |
CFC-free refrigerant R-452 A | |
400 V 3 ∼50 Hz | |
16 A |
Ethernet, USB | |
APT.line™ preheating chamber | |
CEE 16/6H 5-pin | |
TFT tattile | |
Battery Testing | |
LIT MK | |
2 Years | |
400 V | |
50 Hz |