Learn More
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15903052 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
115 L
228 L
734 L
Dimensioni (L x P x A):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15903052
Marca: BINDER™ 90200375
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La camera BINDER MK è indicata per tutte le prove termiche in un intervallo tra -40 °C a 180 °C. Unica è la simulazione ottenuta con la tecnologia della camera di preriscaldamento APT.line™. Un'alternativa intelligente alle costose soluzioni personalizzate per le prove cicliche di temperatura.
  • Intervallo di temperatura: da -40 °C fino a 180 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigerante R-452A senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.1 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 66.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione MK115-400V, standard, Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 115 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 1 std./4 max.
Tipo di spina CEE
Umidità relativa Nessun controllo dell'umidità
Temperature Range (Metric) -40°C to +180°C
Tipo Climate Chamber
Display TFT tattile
Modello MK115-400V
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 400 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A) 1000 x 935 x 1725 mm
Peso (sistema metrico) 260 kg
Tensione 400 V
Wattage 3,5 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50 Hz