Learn More
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La camera BINDER MK è indicata per tutte le prove termiche in un intervallo tra -40 °C a 180 °C. Unica è la simulazione ottenuta con la tecnologia della camera di preriscaldamento APT.line™. Un'alternativa intelligente alle costose soluzioni personalizzate per le prove cicliche di temperatura.
Marca:  BINDER™ 9020-0374
13748.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15993042
  • 16950.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da -40 °C fino a 180 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigerante R-452A senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
Specifica
Specifica
2.1 cu. ft.
15 kg
60 L
Nessuna illuminazione
1 std./4 max.
Nessun controllo dell'umidità
Climate Chamber
MK056-230V
732 x 832 x 1445 mm
230 V
12,5 A
33.1 lb.
MK056-230V, standard, Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, 60 L, 230 V 1∼ 50 Hz
acciaio inossidabile
acciaio inossidabile
CEE
-40°C to +180°C
TFT tattile
400 x 350 x 420 mm
165 kg
2,8 kW
50 Hz