Learn More
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, for Rapid Temperature Changes with Humidity Control
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 L
228 L
60 L
734 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature range: -40°C to +180°C
- Humidity range: 10% to 98% RH
- APT.line™ preheating chamber technology
- Programmable condensation protection for test material
- Heated viewing window with LED interior lighting
- Humidity regulation with capacitative humidity sensor and vapor humidification
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Troubleshooting system with visual and audible alarms
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- 4 castors, two with brakes
- Computer interface: Ethernet
- Adjustable ramp function
- Integrated chart recorder
- Real-time clock
- Door heating
- 1 stainless steel rack
- Complete safety connection kit for water supply and drainage, up to 1 m height
- Inner chamber made of stainless steel
- CFC-free refrigerant R-452A
- Cooling with compressor cooling unit
Specifica
Specifica
| Tipi di allarme | Audible, Visual |
| Capacità (sistema imperiale) | 4.1 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 66.1 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Certificazione/Conformità | DIN 12880 - Class 2 Independent Adjustable Temperature Safety Device with Visual Alarm |
| Uscite dati | BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition |
| Descrizione | MKF115-400V, standard, Serie MKF - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con regolazione dell'umidità, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 115 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | LED |
| Vedi altri risultati |