Learn More
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, for Rapid Temperature Changes with Humidity Control
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16469665 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 L
228 L
60 L
734 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16469665
Marca: BINDER™ 90200380
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
An MKF Series environmental simulation chamber is ideally suited for any cold and heat testing based on current temperature and climate testing methods according to DIN and IEC standards. The comprehensive standard equipment for this environmental simulation chamber ensures ease of operation.
  • Temperature range: -40°C to +180°C
  • Humidity range: 10% to 98% RH
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Programmable condensation protection for test material
  • Heated viewing window with LED interior lighting
  • Humidity regulation with capacitative humidity sensor and vapor humidification
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Troubleshooting system with visual and audible alarms
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • 4 castors, two with brakes
  • Computer interface: Ethernet
  • Adjustable ramp function
  • Integrated chart recorder
  • Real-time clock
  • Door heating
  • 1 stainless steel rack
  • Complete safety connection kit for water supply and drainage, up to 1 m height
  • Inner chamber made of stainless steel
  • CFC-free refrigerant R-452A
  • Cooling with compressor cooling unit
Specifica
Tipi di allarme Audible, Visual
Capacità (sistema imperiale) 8.1 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 66.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Certificazione/Conformità DIN 12880 - Class 2 Independent Adjustable Temperature Safety Device with Visual Alarm
Uscite dati BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition
Descrizione MKF240-400V, standard, Serie MKF - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con regolazione dell'umidità, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 228 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting LED
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 1 std./6 max.
Tipo di spina CEE
Umidità relativa 10 to 98% r.F.
Temperature Range (Metric) -40°C to +180°C
Tipo Environmental Chamber
Display TFT tattile
Intervallo di umidità 10% to 98% RH
Sensore di umidità Capacitative
Sorgente umidità Vapor
Include Heated Viewing Window
Modello MKF240-400 V
N. di ruote 4 (with 2 brakes)
Dimensione della porta 55 mm (Left)
Tempo di intervallo programmabile Yes
Refrigerante CFC-free Refrigerant R-452 A
Materiale del ripiano acciaio inossidabile
Capacità bottiglia lavaggio/scarto 20 L
Dimensioni interne (L x P x A) 735 x 443 x 700 mm
Dimensioni (L x P x A) 1135 x 1005 x 1715 mm
Peso (sistema metrico) 360 kg
Tensione 400 V
Wattage 6.8 kW
Amperaggio 11,5 A
Frequenza 50 Hz