Learn More
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants
Shop All BINDER Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
382 L
477 L
700 L
Modello:
UFV350-230V
UFV500-230V
UFV500-230V-W
UFV700-230V
UFV700-230V-W
Linea di prodotti:
Standard
Water Cooling
Unit Size:
Pezzo
Description
- Intervallo di regolazione della temperatura: da -86 °C a -40 °C
- Il più basso consumo energetico della sua classe
- Macchina frigorifera a compressione in cascata ad alta potenza
- Refrigeranti eco-compatibili R-290 ed R-170
- Efficiente isolamento termico mediante pannelli isolanti sottovuoto
- Nuova configurazione della guarnizione sportello per ridurre la formazione di ghiaccio
- Leva di chiusura ergonomica
- Vano interno a prova di ruggine completamente in acciaio inox
- Porte interne sganciabili in acciaio inox
- 3 ripiani fissi con posizionamento flessibile in acciaio inox
- Raffreddamento dell’acqua (in funzione della variante)
- Contatto di allarme a potenziale zero per il sistema di allarme locale
- Interfaccia Ethernet
- Indicatore del tempo intercorso
- 2 fori di accesso Ø 28 mm, posteriormente
Specifications
Specifications
| Descrizione | UFV500-230V, Standard, Serie UF V - Ultracongelatori con fluidi refrigeranti climaticamente neutri, 477 L, 230 V 1∼ 50 Hz |
| Tipo | Ultra Low temperature Freezer |
| Capacità (sistema imperiale) | 126 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 477 L |
| Gamma di temperatura | -40°C to -86°C |
| Door Style | Foamed |
| No. of Doors | 1 |
| Materiale armadietto | Anti-corrosion Steel |
| Materiale camera | acciaio inossidabile |
| Isolamento | La combinazione di pannelli isolanti sottovuoto (tecnologia V) e schiuma poliuretanica senza CFC |
| Show More |