Learn More
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
382 L
477 L
700 L
Modello:
UFV350-230V
UFV500-230V
UFV500-230V-W
UFV700-230V
UFV700-230V-W
Linea di prodotti:
Standard
Water Cooling
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature range: -90°C to -40°C
- Lowest energy consumption in its class
- Powerful cascade compressor cooling unit
- Environmentally friendly refrigerants R-290 and R-170
- Thermal insulation with unique long-life VIPs (vacuum insulation panels)
- Innovative door gasket concept reduces buildup of ice
- Ergonomic door handle
- Rust-proof interior made completely of stainless steel
- Detachable inner doors made of stainless steel
- 3 stainless-steel shelves providing flexible placement
- Water cooling (depending on version)
- Zero-voltage alarm contact for in-house alarm system
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Ethernet interface
- 2 access ports, 28 mm dia., rear
Specifica
Specifica
| Descrizione | UFV500-230V-W, raffreddamento ad acqua, Serie UF V - Ultracongelatori con fluidi refrigeranti climaticamente neutri, 477 L, 230 V 1∼ 50 Hz |
| Tipo | Ultra Low temperature Freezer |
| Capacità (sistema imperiale) | 126 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 477 L |
| Gamma di temperatura | da -40 °C a + 86 °C |
| Door Style | Foamed |
| No. of Doors | 1 |
| Materiale armadietto | Anti-corrosion Steel |
| Materiale camera | acciaio inossidabile |
| Isolamento | La combinazione di pannelli isolanti sottovuoto (tecnologia V) e schiuma poliuretanica senza CFC |
| Vedi altri risultati |