Learn More
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants
The Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer ensures the safe storage of samples at -90°C. It combines outstanding environmental friendliness with low energy consumption, convenient operation and an individual safety concept.
15435.00€ - 19955.00€
Specifica
Tipo | Ultra Low temperature Freezer |
---|---|
Gamma di temperatura | -40°C to -86°C |
Door Style | Foamed |
No. of Doors | 1 |
Materiale armadietto | Anti-corrosion Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Linea di prodotti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Linea di prodotti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15901102
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0347 |
477 L | UFV500-230V | Standard |
16175.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17813075
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0453 |
382 L | UFV350-230V | Standard |
15435.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16444479
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0349 |
477 L | UFV500-230V-W | Water Cooling |
18310.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15983042
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0348 |
700 L | UFV700-230V | Standard |
17815.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16454479
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0350 |
700 L | UFV700-230V-W | Water Cooling |
19955.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Temperature range: -90°C to -40°C
- Lowest energy consumption in its class
- Powerful cascade compressor cooling unit
- Environmentally friendly refrigerants R-290 and R-170
- Thermal insulation with unique long-life VIPs (vacuum insulation panels)
- Innovative door gasket concept reduces buildup of ice
- Ergonomic door handle
- Rust-proof interior made completely of stainless steel
- Detachable inner doors made of stainless steel
- 3 stainless-steel shelves providing flexible placement
- Water cooling (depending on version)
- Zero-voltage alarm contact for in-house alarm system
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Ethernet interface
- 2 access ports, 28 mm dia., rear
Specifica
Ultra Low temperature Freezer | |
Foamed | |
Anti-corrosion Steel | |
La combinazione di pannelli isolanti sottovuoto (tecnologia V) e schiuma poliuretanica senza CFC | |
LCD | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
12 |
-40°C to -86°C | |
1 | |
acciaio inossidabile | |
3 | |
Integrated Alarm Systems | |
230 V | |
1,6 kW | |
Fase 1: R290, Fase 2: R170 |
Titolo del prodotto
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants