Learn More
BINDER™ Series VD Vacuum Drying Chamber for Non-Flammable Solvents
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16656483 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
119 L
24 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16656483
Marca: BINDER™ 96300003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The VD Series Vacuum Drying Chamber delivers impressive performance through its precise temperature control and gentle drying. The patented expansion rack technology from BINDER also optimizes heat transfer. The shelves can be repositioned for flexible placement and the interior of the chamber is easy to clean.
  • Temperature range: +9°C above ambient temperature to +220°C
  • Controller with digital display of pressure and temperature
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • 1 aluminum expansion rack, can be custom-positioned
  • Inert gas connection
  • Universal access port DN 16 - for the introduction of external measuring devices
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Large viewing window with option of interior lighting
  • Computer interface: Ethernet
  • 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.2 cu. ft.
Materiale camera acciaio inossidabile
Descrizione VD115-230V, standard, Serie VD - Stufe di essiccazione a vuoto per solventi non infiammabili, 119 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 119 L
Temperatura (sistema metrico) 10°C to 220°C
Tipo Vacuum Drying Oven
Display LCD
Materiale Acciaio inox
Modello VD115-230V
N. di ripiani 1 std./6 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Intervallo del vuoto 0 to 1100 mbar
Dimensioni interne (L x P x A) 506 x 460 x 506 mm
Dimensioni (L x P x A) 743 x 764 x 964 mm
Peso (sistema metrico) 146 kg
Tensione 200 V
Wattage 1.6 kW
Amperaggio 7 A
Frequenza 50/60 Hz