Learn More
Serotonin hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10265921
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass bottle
153-98-0
C10H12N2O·HCl
212.68
MFCD00012686
MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
160436
3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;hydrochloride
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
153-98-0
C10H12N2O·HCl
212.68
MFCD00012686
MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
160436
3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;hydrochloride
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Serotonin hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 168°C to 172°C
Colore Yellow to Beige
Perdita all'essiccatura 2.0 % max. (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 500 mg
Numero UN 2811
Beilstein 22, III, 5668
Indice di Merck 14, 8462
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 212.68
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Serotonin hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.