Learn More
Fisherbrand™ Serrated Plunger Head For PTFE Tissue Grinder
Use with glass vessel for homogenizing tissue material. The serrated plunger for PTFE tissue grinder is made from pure PTFE.
15.85€ - 32.70€
Specifica
Quantità | 1 Each |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable (Individually) |
Colore | White |
Materiale | Stainless Steel Shaft with PTFE Plunger Head |
Product Type | Tissue Grinder Homogenizer |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10269751
|
Fisherbrand™
011.302 |
2 mL | 230mm |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10055961
|
Fisherbrand™
011.305 |
5 mL | 235mm |
15.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10301692
|
Fisherbrand™
011.310 |
10 mL | 270mm |
16.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10127851
|
Fisherbrand™
011.315 |
15 mL | 270mm |
21.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10426871
|
Fisherbrand™
011.330 |
30 mL | 270mm |
26.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10381732
|
Fisherbrand™
011.350 |
50 mL | 270mm |
32.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Stainless steel shaft with PTFE plunger head- Ultra pure, no contamination
- Standard clearance 0.15 to 0.25mm
- Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica
1 Each | |
White | |
Tissue Grinder Homogenizer | |
Tissue Grinder / Homogeniser, Glass Vessel |
Autoclavable (Individually) | |
Stainless Steel Shaft with PTFE Plunger Head | |
Particle size reduction |