Learn More
Labconco™ Serum Bottles
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Uniform thin wall construction ensures even freezing and drying
- Ideal containers for use in the FreeZone Stoppering Tray Dryer
- May be connected to valve ports on drying chambers and manifolds
- Supplied in packages of 100
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| N. per confezione | 100/PK |
| Sterilità | Non sterile |
| Product Type | Serum Bottle |
| Dimensione chiusura | 20 mm |