Learn More
Gravis Serum Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
15 mL
24 mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 20 mm |
Materiale | Glass |
N. per confezione | 224Pack |
Quantità | 224Pack |
Formato | Flask |
Finitura collo | 20mm |
Product Type | Serum Flask |