Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum Sep Clot Activator Tubes - Non-ridged (pull cap)
For routine clinical chemistry, immunohematology, serology or immunology testing. Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum Sep Clot Activator Tubes - Non-ridged (pull cap) are clear as glass with equal or better performance.
29.45€
Specifica
Materiale Plastic
Tipo di chiusura Non-ridged Pull Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Capacità (sistema metrico) Dimensioni provetta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Capacità (sistema metrico) Dimensioni provetta Prezzo Quantità e disponibilità  
15452540
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
454228
Gold with Gold Ring 3.5 mL 13 x 75 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Coated with micronized silica particles which activate clotting when tubes are gently inverted
  • Tubes with gel contain a barrier gel on the tube bottom that during centrifugation moves upward to the serum-clot interface to form a stable barrier, separating serum from cells
  • Molded to be virtually unbreakable, providing a better level of safety than glass
  • Tubes have an 18-month shelf life from the date of manufacture
  • Pediatric tubes come with white rings for quick identification
  • Safety Twist Caps can be removed and replaced several times
  • Nonscrew caps can be removed and replaced as often as required
Specifica
Specifica
Plastic
Non-ridged Pull Cap