Learn More
Labconco™ Service Fixture Kits
Kit includes copper tubing, brass valve, knob handle and outlet.
880.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Protector™, XStream™, XL™, XLE Laboratory Hood |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13141154
|
Labconco™
9827900 |
Cold Water (CW) Gooseneck Service Fixture Kit | 0.37 in. dia. Brass Valve, Copper Tubing, Green Fixture Knob, Hose Connector | 10 lb. | 4.5 Kg |
880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Specifica
Protector™, XStream™, XL™, XLE Laboratory Hood |