Learn More
Interscience™ Set of 5 Tube Weights
Set of 5 tube weights for use with dilutors.
Marca: Interscience™ 513039
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For tubing with 6 mm diameter
Specifica
Tube Weight | |
Applying Weights to Tubing | |
5 Weights/Set |
Autoclavable | |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro |