Learn More
Interscience™ Set of 6.4 mm Tubings
Set of 5 dispensing tubings with a 6.4 mm inner diameter.
Marca: Interscience™ 513044
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Contains silicone tubings, Tygon™ tubings, and straight connectors
Specifica
Dispensing Tubing | |
Adding Dispensing Tubings to Dilutors | |
5 Tubings/Set |
Autoclavable | |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite |