Learn More
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head
20 cm long Tygon™ tubings for use with DiluFlow and FlexiPump pump heads.
Marca: Interscience™ 561304
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Transparent
- Flexible Tygon™ tubing
Specifica
Pump Tubing | |
Adding Tubing to Dilutor Pumps | |
6 Tubings/Set |
Autoclavable | |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro |