Learn More
Mettler Toledo™ Misuratore di pH SevenCompact™ S210, kit standard
Codice prodotto. 15304278 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Risoluzione (mV):
0.1/1 mV
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15304278
Marca: Mettler Toledo™ 30130863
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo misuratore ben progettato è la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni mantenendo contenuto il budget. Il kit Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, mV/ORP consente di effettuare anche misurazioni ORP.
  • Portaelettrodo in dotazione
  • Il movimento UPlace™ porta l'elettrodo nella posizione migliore per il campione
  • Misurazioni rapide e rischio ridotto di ribaltamento del campione
  • Riduzione del rischio di danni ai sensori
  • Possibilità di visualizzare tutte le informazioni di misurazione sul display o di concentrarsi sugli elementi essenziali con la vista uFocus™
  • Per il passaggio da un layout di visualizzazione all'altro è sufficiente la pressione di un singolo tasto
  • Display a colori con icone ben progettate
  • Impostazioni del menu in 10 lingue
  • Sicurezza ed elevata riproducibilità grazie a Intelligent Sensor Management (ISM™)
  • Assistenza professionale per la calibrazione
  • Pacchetto di assistenza completo
  • Interfacce USB e RS232 integrate
  • Comprende InLab™ Expert Pro-ISM, guida alla misurazione del pH e 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±
Tipo di batteria Da 9 a 12 V
Punti di calibrazione Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 1 definiti dall'utente
Descrizione SevenCompact pH meter S210-Std-Kit
Range di rilevamento Da -2 a 20 °C
Canali 1
Tipo di display TFT a colori da 4.34 in.
Intervallo (mV) Da -2000 a 2000.0 mV
Temperature Range (Metric) MTC: Da − 30.0 °C a 130 °C. 0 ATC: da −5.0 °C a 130.0 °C
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni di pH, mV/ORP
Include InLab™ Expert Pro-ISM, guida alla misurazione del pH e 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.0
Lingue Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Memoria 1.000 measurements
Modello Kit SevenCompact™ S210
Alimentazione Da 9 a 12 V/10 W
Product Type Misuratore pH/mV/ORP
Risoluzione (mV) 0.1/1 mV
Precisione termica ±°
Requisiti elettrici Da 9 a 12 V, 10 W
Tensione Da 9 a 12 V