Learn More
SF3B3 Rabbit, anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
166.92€ - 512.69€
Specifica
Antigene | SF3B3 |
---|---|
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence |
Coniugato | CoraLite 594 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18060296
|
Proteintech
CL594-14577-100UL |
100 μL |
512.69€
100µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18056875
|
Proteintech
CL594-14577-20UL |
20 μL |
166.92€
20µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The SF3B3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SF3B3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SF3B3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Specifica
SF3B3 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
KIAA0017, RSE1, SAP 130, SAP130, SF3b130, SF3B3, Splicing factor 3B subunit 3, STAF130 | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite 594 | |
Rabbit | |
23450 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |