Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle
Used with Rheodyne™ and Valco™ Valves. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle have a 22 gauge.
Marca:  SGE™ 002315
Codice prodotto. 10005460
  • 283.00€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fixed needle
  • For use with For Rheodyne™ and Valco™ Valves
Specifica
Specifica
Syringe
Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI instruments, and valco valves
0.028 in.
10 μL
22 G
HPLC Valve Syringe with Fixed LC Needle
0.71 mm