Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
La tecnologia incorporata delle siringhe Diamond offre livelli di durata, chiarezza e precisione notevolmente migliorati. Le siringhe per autocampionatore SGE con ago fisso da 42 mm con puntale conico sono appositamente progettate per l'uso su autocampionatori Agilent.
Marca:  SGE™ 005668
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10042524
  • 162.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature
  • Operazioni più uniformi
  • Siringhe con codice colore in funzione del volume
  • Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Specifica
A tenuta di gas
0.63/0.47 mm
42 mm
100F-AG-GT-0.63/0.47C
42 mm
Autocampionatori GC Agilent HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS
Misure da 23 a 26
Gascromatografia
Siringa per autocampionatore
100 μl
Puntale conico
Ago fisso