Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok fissi
Per campioni liquidi e gas
73.20€ - 261.00€
Specifica
Accuracy | ±1% |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for gases or liquids for maximum inertness |
Include | Plunger protection, inert Kel-F male luer cone |
Product Type | Gastight Syringe |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16642602
|
SGE™
004230 |
50 μL | 0.31 in. | 50F-LL-GT |
73.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10065560
|
SGE™
005230 |
100 μL | 0.31 in. | 100F-LL-GT |
78.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10208630
|
SGE™
006230 |
250 μL | 0.31 in. | 250F-LL-GT |
75.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10218630
|
SGE™
007230 |
500 μl | 0.31 pollici | 500F-LL-GT |
79.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10432731
|
SGE™
008025 |
1 mL | 0.31 in. | 1MDF-LL-GT |
77.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16692642
|
SGE™
008425 |
2.5 mL | 0.42 in. | 2.5MDF-LL-GT |
77.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12957536
|
SGE™
008962 |
10 mL | 0.7 in. | 10MDF-LL-GT |
122.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12967536
|
SGE™
009463 |
25 mL | 1.06 in. | 25MDF-LL-GT |
261.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- Le siringhe a puntale Luer e Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
±1% | |
Suitable for gases or liquids for maximum inertness | |
Gastight Syringe | |
Luer Lock, Fixed |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
Plunger protection, inert Kel-F male luer cone | |
Ea. |