Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago fisso
Per campioni liquidi e gas
58.95€ - 307.00€
Specifica
Accuracy | ±1% |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per la massima inerzia di gas o liquidi |
Include | Protezione stantuffo, ago incollato al cilindro con colla resistente ai solventi epossidici |
Product Type | Siringa Gastight™ |
Stile del punto dell'ago | Smussatura fissa |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10229250
|
SGE™
002200 |
10 μl | 26 G | 10F-GT |
58.95€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15298443
|
SGE™
002202 |
10 μl | Misura 26 | 10F-GT |
307.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15208453
|
SGE™
002208 |
10 μL | 26 G | 10F-GT-7 |
65.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10167450
|
SGE™
004200 |
50 μl | Misura 25 | 25F-GT |
66.65€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10035540
|
SGE™
005200 |
100 μl | calibro 25 | 25F-GT |
73.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10702772
|
SGE™
006200 |
250 μl | calibro 25 | 250F-GT |
74.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10106930
|
SGE™
007200 |
500 μl | calibro 25 | 500F-GT |
73.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10605093
|
SGE™
008102 |
1.0 ml | Misura 22 | 1MDF-GT |
75.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12780710
|
SGE™
008502 |
2.5 ml | Misura 22 | 2.5MDF-GT |
77.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10546772
|
SGE™
003200 |
25 μl | calibro 25 | 25F-GT |
66.65€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con le estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi
Specifica
±1% | |
Protezione stantuffo, ago incollato al cilindro con colla resistente ai solventi epossidici | |
Smussatura fissa |
Per la massima inerzia di gas o liquidi | |
Siringa Gastight™ |