Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok rimovibili
Codice prodotto. 11901144
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Luer Lock, Fixed
Luer Lock, Removable
Rimovibile
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
13.7 mm
18 mm
32.6 mm
40.6 mm
Modello:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11901144
Marca: SGE™ 009760
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • Le siringhe Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.59 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 40.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for gases or liquids for maximum inertness
Include Plunger protection, inert Kel-F male luer cone
Product Type Gastight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 248°F
Temperatura max (sistema metrico) 120°C
Modello 100MR-LL-GT
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 100 mL
Tipo di collegamento Luer Lock, Removable