Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok rimovibili
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Luer Lock, Fixed
Luer Lock, Removable
Rimovibile
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
13.7 mm
18 mm
32.6 mm
40.6 mm
Modello:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- Le siringhe Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.31 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for gases or liquids for maximum inertness |
| Include | Plunger protection, inert Kel-F male luer cone |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 248°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
| Modello | 25MDR-LL-GT |
| Vedi altri risultati |