Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok rimovibili
Suitable for liquid and gas samples
88.70€ - 436.00€
Specifica
Accuracy | ±1% |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for gases or liquids for maximum inertness |
Include | Plunger protection, inert Kel-F male luer cone |
Product Type | Gastight Syringe |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di collegamento | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di collegamento | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16622652
|
SGE™
008760 |
Luer Lock, Removable | 0.53 in. | 13.7 mm | 5MDR-LL-GT |
88.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10730662
|
SGE™
008960 |
Luer Lock, Fixed | 0.7 in. | 18 mm | 10MDR-LL-GT |
94.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11971134
|
SGE™
009462 |
Luer Lock, Removable | 0.31 in. | 8 mm | 25MDR-LL-GT |
261.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11901144
|
SGE™
009760 |
Luer Lock, Removable | 1.59 in. | 40.6 mm | 100MR-LL-GT |
436.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10103614
|
SGE™
009660 |
Rimovibile | 1.28 in. | 32.6 mm | 50MR-LL-GT |
335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- Le siringhe Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
±1% | |
Suitable for gases or liquids for maximum inertness | |
Gastight Syringe | |
120°C | |
Ea. |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
Plunger protection, inert Kel-F male luer cone | |
248°F | |
No Needle Included |