Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago rimovibile
Per campioni liquidi e gas
Marca:  SGE™ 008100
Codice prodotto. 10025530
  • 119.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Specifica
±1%
calibro 23
0.34 in.
0.63 mm
Protezione stantuffo, guarnizione in PTFE, molla e dado
Siringa Gastight™
120°C
Ciascuno
Smussata rimovibile
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
0.02 pollici
8.8 mm
Per la massima inerzia di gas o liquidi
1.96 pollici
248°F
1MDR-GT
1.0 ml
Rimovibile