Learn More
SGE™ Iniettori conici per GC split/splitless FocusLiners™
Click to view available options
Quantità:
5/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Per vari strumenti GC
- Tutti i liner vengono disattivati mediante disattivazione in fase gassosa ad alta temperatura (420 °C)
- Disponibili in confezioni blister per prevenire la contaminazione
- La riduzione dei siti attivi elimina reazioni indesiderate nei campioni
- Includono due sezioni coniche che fissano il tappo in lana di quarzo per una pulizia della punta dell'ago e un trasferimento del campione ottimali ed evita inoltre che la lana di quarzo si sposti verso il setto o cada nel liner
- Offrono un'eccellente riproducibilità
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/confezione |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.85 cm |
| Product Type | Iniettore conico split/splitless FocusLiner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.4 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |