Learn More
SGE™ Siringhe a stantuffo guidato
Extended barrel guides plunger during injection. SGE™ Guided Plunger Syringes are suitable for industrial environments.
106.00€ - 141.38€
Specifica
Calibro dell'ago | 26 G |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.018 in. |
Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
Quantità | Ea. |
Stile del punto dell'ago | Bevel |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Product Type | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Product Type | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10641823
|
SGE™
002455 |
10 μL | Removable | Guided PTFE Tipped Plunger Syringe | 2.75 in. |
128.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10472171
|
SGE™
002400 |
10 μl | Fisso | Siringa a stantuffo guidato | 1.96 in. |
106.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10655851
|
SGE™
001450 |
5 μl | Rimovibile | Siringa a stantuffo guidato | 1.96 in. |
141.38€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10442171
|
SGE™
001400 |
5 μL | Fixed | Guided Plunger Syringe | 1.96 in. |
113.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10452171
|
SGE™
002450 |
10 μl | Rimovibile | Siringa a stantuffo guidato | 1.96 in. |
126.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Extended barrel guides plunger during injection. SGE™ Guided Plunger Syringes are suitable for industrial environments.
- Extended barrel accommodates a reinforced plunger to provide a rugged low volume syringe
- Reinforced plunger prevents bending when the plunger is pulled back to the 100% position
- Syringe barrels have a scale length of 54.1mm and an O.D. of 8mm
- Fixed-needle models can be heated up to 70°C.
- Removable-needle models feature a PTFE seal, a spring and nut for leakfree operation and can be heated up to 120°C
- All needles are 26s gauge, stainless steel with #2-bevel points, 0.47mm O.D., and are aligned with zero graduation mark on barrel
Order Info
Both fixed- and removable-needle models are available.
Specifica
26 G | |
0.47 mm | |
Bevel |
0.018 in. | |
Ea. |