Learn More
SGE™ Microvolume Manual Syringes
Protection guide and plunger button reinforcement to minimize the risk of bent plungers
Marca:  SGE™ 002180
Codice prodotto. 10005510
  • 460.00€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel needle
  • 26 gauge
  • Bevel point
  • Plunger will not bend permanently
Specifica
Specifica
Stainless Steel (Needle)
0.47 mm
2 in.
Microvolume Manual Syringe; 10RX
Bevel
26 G
2 in.
50 mm
10 μL
Removable