Learn More
SGE™ Siringhe NanoVolume
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μL
5 μL
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Modello:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Stile del punto dell'ago:
Cone
Cono rimovibile
Removable Bevel
Removable Cone
Smussata rimovibile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for nanovolume capillary chromatography injection as well as preparing accurate standards which require small volumes.
- Ability to inject down to 50nL with high precision and accuracy
- Ideal for dispensing very small liquid volumes
- Plunger extends into the needle tip
- Sample is contained only in the needle without any glass contact
- Virtually zero dead volume and carry over between injections
- Recommended for use when sample volume is less than 1000nL (1μL)
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±2% |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel) |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.0248 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.2559 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Include | Repeating adaptor |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
| Product Type | NanoVolume Syringe |
| Vedi altri risultati |