Learn More
SGE™ Siringhe NanoVolume
Codice prodotto. 10725046
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μL
5 μL
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Modello:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Stile del punto dell'ago:
Cone
Cono rimovibile
Removable Bevel
Removable Cone
Smussata rimovibile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10725046
Marca: SGE™ 000501
Ideal for nanovolume capillary chromatography injection as well as preparing accurate standards which require small volumes.
  • Ability to inject down to 50nL with high precision and accuracy
  • Ideal for dispensing very small liquid volumes
  • Plunger extends into the needle tip
  • Sample is contained only in the needle without any glass contact
  • Virtually zero dead volume and carry over between injections
  • Recommended for use when sample volume is less than 1000nL (1μL)
Specifica
Accuracy ±2%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel)
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0248 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.315 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type NanoVolume Syringe
Modello 1BR-5BV
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 μL
Stile del punto dell'ago Removable Bevel
Tipo di collegamento Removable