Learn More
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500 Liners
Codice prodotto. p-4824130
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
6.2 mm
Product Type:
Large Volume Injection Liner
Split/Splitless Liner
Splitless Straight Through Liner
Lunghezza (sistema metrico):
86.2 mm
92 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AutoSystem XL (PSS Injector)
Autosystem Clarus 500
Autosystem XL (PSS)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12964031
Marca: Trajan™ 092098
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with PerkinElmer instruments
Specifica
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 86.2 mm
Product Type Split/Splitless Liner
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autosystem XL (PSS)