Learn More
Trajan™ Aghi Luer-Lock sostituibili: Con smusso
Bevel tip style. Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Luer-Lock Syringes are supplied in packs of 5.
Marca:  Trajan™ 039822
Codice prodotto. 11961144
  • 67.65€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring.
  • Standard general purpose needle
  • Made of stainless steel
  • Preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult
Specifica
Specifica
Stainless Steel
0.025 in.
0.65 mm
Gascromatografia
Ago di ricambio
Luer Lock
Misura 19
0.025 in.
0.64 mm
2 in.
Con smusso