Learn More
Trajan™ Replaceable Luer Lock Needles: Side Hole
Replacement needle for 1mL to 100mL Gas Tight Manual Syringes. 50mm needle length.
68.50€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
Product Type | Replacement Needle |
Stile del punto dell'ago | Side Hole or Dome |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10509542
|
Trajan™
039803 |
0.32 mm | 0.63 mm | 23 G |
68.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10789294
|
Trajan™
039823 |
0.65 mm | 1.07 mm | 19 G |
68.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Replacement luer lock needles
- For use with 1mL to 100mL gas tight syringes
- Needle length: 50mm
- Side Hole tip style
- ±1% accuracy and reproducibility
Specifica
Stainless Steel | |
2 in. | |
Side Hole or Dome |
Gas chromatography | |
Replacement Needle | |
Luer Lock |