Learn More
Trajan™ Replacement Needle For 25 to 500μL Syringes
A range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles
Marca:  Trajan™ 038131
Codice prodotto. 10108538
  • 75.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Needle length is the exposed length of needle
  • Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
23 G
0.63 mm
70 mm
Syringe (25 to 500 μL)
0.24 mm
Replacement Needle
Bevel