Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
In acciaio inox
Marca:  SGE™ 037777
Codice prodotto. 10235322
  • 71.65€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made of Stainless steel
Specifica
Specifica
Stainless Steel
0.004 in.
0.11 mm
2 in.
Foro laterale
Misura 25
0.019 in.
0.482 mm
Ago di ricambio
Per siringhe da 10 μl