Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
In acciaio inox
Marca:  SGE™ 037745
Codice prodotto. 10360711
  • 44.20€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made of Stainless steel
Specifica
Specifica
Stainless Steel
0.004 in.
0.11 mm
1.6 in.
40 mm
Per siringhe da 10 μl
Misura 26
0.01 in.
0.25 mm
Ago di ricambio
Cono