Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
In acciaio inox
Marca: SGE™ 037130
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Made of Stainless steelSpecifica
Stainless Steel | |
0.004 in. | |
0.11 mm | |
2.7 in. | |
Bevel |
26 G | |
0.01 in. | |
0.47 mm | |
Replacement Needle | |
Syringes (10μL) |