Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
In acciaio inox
Marca: SGE™ 037250
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Made of Stainless steelSpecifica
Stainless Steel | |
0.0066 in. | |
0.17 mm | |
2 in. | |
LC |
Misura 22 | |
0.028 in. | |
0.72 mm | |
Ago di ricambio | |
Per siringhe da 10 μl |