Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
In acciaio inox
Marca: SGE™ 037410
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Made of Stainless steelSpecifica
Stainless Steel | |
0.004 in. | |
0.11 mm | |
2 in. | |
Foro laterale o calotta |
Misura 26 | |
0.01 in. | |
0.25 mm | |
Ago di ricambio | |
Per siringhe da 10 μl |