Learn More
SGE™ Aghi di ricambio per siringhe da 10 ul
In acciaio inox
Marca: SGE™ 037747
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Descrizione
Made of Stainless steelSpecifica
Stainless Steel | |
0.004 in. | |
0.11 mm | |
1.6 in. | |
Cono |
calibro 23 | |
0.02 in. | |
0.5 mm | |
Ago di ricambio | |
Per siringhe da 10 μl |