Learn More
Trajan™ Replacement Plungers
Replacement Plungers are available for all SGE gas tight syringes.
Marca:  Trajan™ 03181201
Codice prodotto. 15268533
  • 76.20€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with SGE gas tight syringes.
  • Use the SGE Syringe Part Number to find a replacement plunger.
Specifica
Specifica
PTFE (Tip)
IN VITRO use only. For lab analyzers only. Not for human use.
Replacement Plunger, P10F-BT-GT
Fixed Needle Gas Tight Syringe (10μL)