Learn More
SGE™ Split/Splitless Liner with Single Taper
Click to view available options
Quantità:
25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- All liners are deactivated using high temperature (420°C) gas phase deactivation
- Supplied in blister packs to prevent contamination
- Reduced active sites mean no unwanted reaction in samples
Specifica
Specifica
| Include | Single taper |
| Quantità | 25/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.85 cm |
| Product Type | GC Split/Splitless Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.4 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |