Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Stuart Microplate Shakers
Codice prodotto. p-200022097 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
1 kg
2 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17771288
Marca: Cole-Parmer™ 5190116
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a fast-mixing action in a tight orbit
  • Nonslip mat and platform lip securely hold plates
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be use in incubators
  • These microplate shakers combine high speed and a tiny 1.5-mm orbit to produce vigorous shaking perfect for microwell plates.
  • The shakers offer a quit drive mechanism, easy-to-use controller with timer, LED display, and a digital speed selection from 250 to 1250 rpm with a soft start.
  • Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.
  • Shaker is capable of continuous use, and the microprocessor maintains speed accuracy over long runs.
  • Choose the four-plate model for small scale applications or the eight-plate model for high throughput benchtop applications.
Specifica
Orbita 1.5 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 1 kg
Intervallo di velocità 250 to 1250 rpm
Requisiti elettrici 230 V
Tensione 230 V
Product Type Microplate Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 2.2 lb.
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema imperiale) 13.188 in.
Profondità (sistema metrico) 33.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Altezza (sistema metrico) 15.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.826 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.5 cm
Modello SH-200
Display LED
Include Flat platform, nonslip mat, and power cord
N. di posizioni 1
Intervallo temporizzatore 1 to 999 minutes